Learn More
Sodium Chloride Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073185 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 AMP
6 AMP
Dimensione della confezione:
1 fiala
6 fiale
Codice prodotto. 10407152
Marca: Fisher Chemical J/7590C/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC Name sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Forma fisica Liquid
Quantità 1 AMP
Imballaggio Ampoule