Learn More
Sodium chloride solution, 0.1M, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium chloride solution |
| Quantità | 1 L |
| Formula lineare | NaCl |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| Peso formulazione | 58.44g/mol |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.1M |