Learn More
Sodium chloride, TraceSELECT™, for trace analysis, ≥99.999% (metals basis), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16635853 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
:
500 g
Codice prodotto. 16635853
Marca: Honeywell Fluka 38979500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Punti di ebollizione 1,465°C (1,013 hPa)
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Punto di fusione 800°C
CAS 7647-14-5
Colore Colorless
CAS max % ≤ 100%
pH 7
Quantità 500 g
Formula molecolare ClNa
Formula lineare NaCl
Numero MDL MFCD00003477
Beilstein 3534976
Sinonimo Halite
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC Name sodium chloride
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Grado Trace Analysis
Densità 2.160 g/cm3 (20°C)