Learn More
Sodium chloride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11348567
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11348567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035716.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Sodium chloride is widely used as a food additive, and a preservative. It is employed in the Chloralkali process for producing chlorine and sodium hydroxide, in the Solvay process for producing sodium carbonate and calcium chloride, in the Mannheim process and in the Hargreaves process for producing sodium sulfate and hydrochloric acid. It is used in the manufacture of sodium chlorate, water softening and de-icing of roadways. Further it is used in several industries like pharmaceutical, textile, dyeing, rubber food and agriculture. It is used in the processing of steel, copper, vanadium, and other metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC Name sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Punti di ebollizione 1413°C
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Punto di fusione 801°C
Nota nome Ultra dry
Colore White
pH 6 to 9
Forma fisica Beads
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,8599
Informazioni di solubilità Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ammonia.
Peso formulazione 58.44
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Indice di rifrazione 1.5442
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.165 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt