Learn More
Sodium Chloride, ULTREX™ Ultrapure Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Chloride |
| CAS | 7647-14-5 |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | ClNa |
| Numero MDL | MFCD00003477 |
| Sinonimo | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| InChI Key | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].[Cl-] |
| IUPAC Name | sodium chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.44 |
| Vedi altri risultati |