Learn More
Sodium chlorite, 80%, pure, unstabilized
Codice prodotto. 10082870 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10082870
Marca: Thermo Scientific Acros 223230050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium chlorite, 80%, ClNaO2, CAS Number-7758-19-2, 7647-14-5, unii-g538ebv4vf, alcide ld, neo silox d, chlorous acid, sodium salt, caswell no. 755, sodiumchlorite, textone, sodium chlorite, textile, chlorite sodium, 500g, CHEBI:78667, White, 231-836-6, 05,603; 09,423; 11,481; 13,280, 90.44, Pure | CAS: 7758-19-2 | ClNaO2 | 90.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-19-2, 7647-14-5
Numero MDL MFCD00003478
InChI Key UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
IUPAC Name sodium;chlorite
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium chlorite
Punto di fusione 180.0°C to 200.0°C
Nota nome Unstabilized
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 75% min. (Iodometry)
Formula molecolare ClNaO2
Formula lineare NaClO2
Fieser 05,603; 09,423; 11,481; 13,280
Indice di Merck 15, 8735
Informazioni di solubilità Solubility in water: 390g/L (17°C).
Molecular Weight (g/mol) 90.44
Peso formulazione 90.44
Percent Purity 80%
Grado Pure
Imballaggio Glass Bottle
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium chlorite, unstabilized
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Solido comburente Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Mention de danger
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Conseils de prudence
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis