Learn More
Sodium citrate, 99.8%, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11486661 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11486661 500 g
11496661 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11486661 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219486890
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1545801
Formula molecolare C6H9Na3O9
Molecular Weight (g/mol) 294.1
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC Name trisodio; 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato; diidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium citrate
Nota nome For ACS analysis
Colore White
Quantità 500 g
Peso formulazione 294.1
Percent Purity 0.998
Forma fisica Crystalline Powder