Learn More
Sodium citrate dihydrate, granular, USP/FCC/EP/BP/JP, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium citrate dihydrate |
| pH | 7.0 to 9.0 (5% aq. soln.) |
| CAS | 4-3-6132 |
| Punto di fusione | 300°C |
| Punti di ebollizione | >300°C |
| Colore | White |
| Aspetto | Pass Test (EP/BP/JP) |
| Densità | 1.67 g/mL |
| Quantità | 12 kg |
| Perdita all'essiccatura | 10.0 to 13.0% (JP) |
| Vedi altri risultati |