Learn More
Sodium cyanide, ACS, 95% min, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11306449
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11306449 500 g 500g
11326449 100 g 100g
11316449 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11306449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012137.36
 Restricted Item
In stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Sodium cyanide is used as a starting material for the preparation of Reissert compounds, cyanogen bromide, cyanuric chloride and cyanogen chloride. It acts as a catalyst for the aminolysis of esters to primary amides. Furthermore, it is used for fumigation, in electroplating and for extracting gold and silver in mining industry. In organic synthesis, it is involved in the cyanation reaction of alkyl halides under phase transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 143-33-9
Molecular Formula CNNa
Molecular Weight (g/mol) 49.01
MDL Number MFCD00003523
InChI Key MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC Name sodium;cyanide
SMILES [Na+].[C-]#N
Especificaciones
Boiling Point ca 1500°C
Melting Point 563°C
Color Gray
Physical Form Granules
Quantity 500 g
Odor Weak, characteristic
Sensitivity Hygroscopic
Appearance White powder
Assay Percent Range 95% min.
Density 1.61 g/mL
Beilstein 3587243
Solubility Information Soluble in water,ammonia,methanol and ethanol. Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in dimethylsulphoxide.
Formula Weight 49.01
Percent Purity ≥95%
Grade ACS
Chemical Name or Material Sodium cyanide, For analysis ACS
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.