Learn More
Sodium deuteroxide, 40% w/w solution in D{2}O, 99.5%(Isotopic)
Codice prodotto. 11304448
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11304448
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042346.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41.003 g/mol
Sodium deuteroxide is a reagent used in the synthesis of rac Zearalenone-d6. is used in many chemical reactions and industrial practices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14014-06-3
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 41.003
Numero MDL MFCD00037669
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Sinonimo sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 23676750
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium deuteroxide
Nota nome Isotopic
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 41.01
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.418
Sensibilità Air and moisture sensitive
Aspetto Colorless liquid
Densità 1.462 g/cm3 at 20°C