Learn More
Sodium Diatrizoate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11416302 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11416302
Marca: MP Biomedicals 0210290810
Used as a density gradient reagent in blood cell separation. Sodium Diatrizoate, MP Biomedicals is also utilized as a radiological contrast agent. It causes partial redistribution of tight-junction-associated membrane proteins into a cytoplasmic compartme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 737-31-5
Formula molecolare C11H8I3N2NaO4
Molecular Weight (g/mol) 635.898
InChI Key ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
IUPAC Name sodium;3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoate
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Specifica
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Soluble in water (350mg/mL).
Peso formulazione 635.9
Percent Purity >99%