Learn More
Sodium Diethyldithiocarbamate Trihydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10070530 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10070530
Marca: Fisher Chemical S/3640/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 20624-25-3
Formula molecolare C5H16NNaO3S2
Molecular Weight (g/mol) 225.297
Numero MDL 150617
InChI Key WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
IUPAC Name sodium;N,N-diethylcarbamodithioate;trihydrate
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Specifica
Punto di fusione 95°C
Colore White
pH 7
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Peso formulazione 225.31g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.