Learn More
Sodium Dithionite, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073522 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
3 kg
Dimensione della confezione:
3kg
500g
Codice prodotto. 10274490
Marca: Fisher Chemical S/3800/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium Dithionite, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7775-14-6
Formula molecolare Na2O4S2
Molecular Weight (g/mol) 174.096
Numero MDL 11640
InChI Key JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Punto di fusione 300°C
Colore White
pH 8 to 9.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 174.1g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydrosulfite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/