Learn More
Sodium dodecyl sulfate, 95%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. p-3148863 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 11446051
Marca: MP Biomedicals 0219052280
Approximately 95% alkyl sulfate, predominantly composed of C12 and C14 homologs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-21-3
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo SDS, Lauryl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC Name sodium dodecyl sulfate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium dodecyl sulfate
Colore White
Forma fisica Granular Powder
Densità >1.1 at 20°C (water = 1)
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 0.95
Peso formulazione 288.38