missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Dodecyl Sulfate, MP Biomedicals

Codice prodotto. 11441652 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11441652

Marca: MP Biomedicals 04811032

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

  • Used to solubilize and denature proteins for denaturing-PAGE
  • Most proteins bind SDS in a ratio of 1.4 g SDS per gram of protein
  • The charges intrinsic to the protein become insignificant compared to the overall negative charge provided by the bound SDS
  • The charge to mass ratio is essentially the same for each protein and will migrate in the gel based only on their size

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico SODIUM DODECYL SULFATE
Colore White
Forma fisica Powder
Punto di fusione 180°C to 210°C
Quantità 500 g
Formula molecolare C12H25NaO4S
Formula lineare C12H25O4SNa
Numero MDL MFCD00036175
Sinonimo sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
Informazioni di solubilità Soluble in water (200mg/mL - clear, faint yellow solution), and ethanol (0.1g/10 mL).
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC Name sodium dodecyl sulfate
Molecular Weight (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Peso formulazione 288.38
Percent Purity ≥99%
Grado Ultra Pure
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo||Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium dodecyl sulphate
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato