Learn More
Sodium Dodecyl Sulfate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11451652 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25g
500g
Codice prodotto. 11451652
Marca: MP Biomedicals 04811033
  • Used to solubilize and denature proteins for denaturing-PAGE
  • Most proteins bind SDS in a ratio of 1.4 g SDS per gram of protein
  • The charges intrinsic to the protein become insignificant compared to the overall negative charge provided by the bound SDS
  • The charge to mass ratio is essentially the same for each protein and will migrate in the gel based only on their size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico SODIUM DODECYL SULFATE
Colore White
Forma fisica Powder
Punto di fusione 180°C to 210°C
Quantità 25 g
Formula molecolare C12H25NaO4S
Formula lineare C12H25O4SNa
Numero MDL MFCD00036175
Sinonimo sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
Informazioni di solubilità Soluble in water (200mg/mL - clear, faint yellow solution), and ethanol (0.1g/10 mL).
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC Name sodium dodecyl sulfate
Molecular Weight (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Peso formulazione 288.38
Percent Purity ≥99%
Grado Ultra Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium Dodecyl Sulfate, ultra pure
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium dodecyl sulphate