Learn More
Sodium Dodecyl Sulfate, PlusOne™, Cytiva
Codice prodotto. 10195934 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10195934
Marca: Life Science products Cytiva 17131301
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Dodecyl Sulfate
CAS 151-21-3, 7732-18-5
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ≥98.5% (sodium dodecyl sulfate C12 compounds)
Formula molecolare C12H25NaO4S
Numero MDL MFCD00036175
Sinonimo sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC Name sodium dodecyl sulfate
Molecular Weight (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Peso formulazione 288.38
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .