Learn More
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Micropellets, Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-4876710
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Poly Bottle
Poly Pail
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5kg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15440685
Brand: Fisher BioReagents BP8200100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Sodium Dodecyl Sulfate is the most commonly used detergent in protein purification and electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-21-3
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Absorbance ≤0.10 (0.1% Solution) at 260nm
Materiale o nome chimico Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Micropellets
Colore White
Forma fisica Solid
Punto di fusione 204°C
pH 8.5 to 10
Quantità 100 g
Identificazione Pass test
Imballaggio Poly Bottle
Intervallo percentuale saggio >99%
IUPAC Name sodio; dodecilsolfato
Percent Purity ≥98.0% (C12 alcohol)
Grado Biologia molecolare
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H228-Solido infiammabile.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.