Learn More
Sodium Dodecyl Sulfate,Ultra Pure, 50g, MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Dodecyl Sulfate |
| CAS | 151-21-3 |
| Quantità | 50 g |
| Formula molecolare | C12H25NaO4S |
| Numero MDL | MFCD00036175 |
| InChI Key | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
| IUPAC Name | sodio; dodecilsolfato |
| Molecular Weight (g/mol) | 288.38 |
| PubChem CID | 3423265 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium Dodecyl Sulfate, Ulta Pure
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.