Learn More
Sodium Dodecyl Sulfate, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15538244 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
2 kg
Imballaggio:
POLYSTORMOR
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
1kg
2kg
Pezzo
Codice prodotto. 15538244
Marca: Avantor J.T.Baker 409504
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Electrophoresis and Protein Solubilization
Identificatori chimici
CAS 151-21-3
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Dodecyl Sulfate
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 170.00°C
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 0.40kg
IUPAC Name sodio; dodecilsolfato
Peso formulazione 288.38
Grado Ultrapure Bioreagent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.