Learn More
Sodium Dodecylsulfate, 10% Solution, Ultrapure
Codice prodotto. p-7082766 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
Codice prodotto. 15825428
Marca: Thermo Scientific J77504.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-21-3
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Dodecylsulfate
Forma fisica Solution
Concentrazione 10% Solution
Quantità 100 mL
Imballaggio Nalgene bottle
IUPAC Name sodium dodecyl sulfate