Learn More
Sodium Dodecylsulfate, ≥98%, Ultrapure
Codice prodotto. p-7082765 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
Codice prodotto. 15805228
Marca: Thermo Scientific J75819.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-21-3
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Sodium lauryl sulfate
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC Name sodio; dodecilsolfato
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Dodecylsulfate
Forma fisica Crystalline Flakes
Punto di fusione ∼206°C
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3(CH2)11OSO3Na
Numero UN UN2926
Beilstein 3599286
Peso formulazione 288.38
Percent Purity ≥98%
Grado Ultra Pure