Learn More
Sodium ethoxide, 96%, pure
Codice prodotto. 10784104 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
Codice prodotto. 10784104
Marca: Thermo Scientific Acros 168590025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-52-6
Formula molecolare C2H5NaO
Molecular Weight (g/mol) 68.04
Numero MDL MFCD00012417
InChI Key QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC Name sodio; etanolato
SMILES CC[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium ethoxide
Nota nome 96%
Punto di fusione 260.0°C
Densità 0.868
Intervallo percentuale saggio 95% min. (NaOC2H5)
Imballaggio Plastic Drum
Formula lineare C2H5ONa
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01, 311
Fieser 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540
Indice di Merck 15, 8749
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in absolute alcohol without decomposition
Peso formulazione 68.04
Percent Purity 96%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium ethoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.