Learn More
Sodium fluoride, 97%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
20.30€ - 250.00€
Identificatori chimici
CAS | 7681-49-4 |
---|---|
Formula molecolare | FNa |
Molecular Weight (g/mol) | 41.99 |
Numero MDL | MFCD00003524 |
InChI Key | PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril |
PubChem CID | 5235 |
ChEBI | CHEBI:28741 |
SMILES | [F-].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10711281
|
Thermo Scientific Acros
191270250 |
25 g | Plastic bottle |
20.30€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10012460
|
Thermo Scientific Acros
191275000 |
500 g | Plastic bottle |
37.80€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10701281
|
Thermo Scientific Acros
191270010 |
1 kg | Plastic bottle |
66.10€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10330644
|
Thermo Scientific Acros
191270050 |
5 kg | Plastic bottle |
250.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagentChemical Identifiers
7681-49-4 | |
41.99 | |
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M | |
5235 | |
[F-].[Na+] |
FNa | |
MFCD00003524 | |
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril | |
CHEBI:28741 |
Specifications
1700.0°C | |
993.0°C | |
7681-49-4 | |
Crystals or Powder | |
FNa | |
MFCD00003524 | |
15, 8754 | |
Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
[F-].[Na+] | |
41.99 | |
CHEBI:28741 | |
97% |
Sodium fluoride | |
97% | |
White | |
97% | |
NaF | |
01,1073; 02,382 | |
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril | |
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;fluoride | |
5235 | |
41.98 | |
Extra Pure |
Safety and Handling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Contact with acids liberates very toxic gas.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation occurs
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-667-8
missing translation for 'rtecsNumber' : WB0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium fluoride
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H301-Tossico se ingerito.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Precautionary Statement
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only