Learn More
Sodium fluoride, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15402807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15402807 10 g 10g
15412807 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15402807 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 046912.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Sodium fluoride is used in laundry souring, manufacturing enamels, manufacturing coated papers, wood preservative , foam production, opal glass, ore flotation and water fluoridation. It is also acts as an inhibitor of serine/threonine phosphatases widely used in bone and dental research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-49-4
Formula molecolare FNa
Molecular Weight (g/mol) 41.99
Numero MDL MFCD00003524
InChI Key PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC Name sodium fluoride
SMILES [F-].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 1704°C
Materiale o nome chimico Sodium fluoride
Punto di fusione 993°C
Colore White
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare NaF
Numero UN UN1690
Indice di Merck 14,8618
Informazioni di solubilità It is soluble in water,slightly soluble in HF,ammonia. Negligible in alcohol,acetone,SO2,dimethylformamide.
Peso formulazione 41.99
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.336
Densità 2.78 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium fluoride