Learn More
Sodium fumarate, 98%
Codice prodotto. p-3758760 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10291542
Marca: Thermo Scientific Acros 215530050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17013-01-3 | C4H2Na2O4 | 160.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17013-01-3
Formula molecolare C4H2Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 160.04
Numero MDL MFCD00064567
InChI Key VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Sinonimo disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
IUPAC Name (E)-but-2-enedioic acid;sodium
SMILES C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium fumarate
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NaO2CCH=CHCO2Na
Quantità 5 g
Beilstein 02,74
Indice di Merck 10,4165
Informazioni di solubilità Solubility in water: 228g/L water. Other solubilities: insoluble in ethanol, aceton
Peso formulazione 160.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder