Learn More
Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate, 99.9+%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10124120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10124120
Marca: Thermo Scientific Acros 197570010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 19567-78-3 | Cl6IrNa2·6H2O | 558.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
Punto di fusione 600.0°C
Nota nome 99.9+%
CAS 19567-78-3
Colore Black to Red
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.9+%
Formula molecolare Cl6IrNa2·6H2O
Formula lineare Na2IrCl6·6H2O
Numero MDL MFCD00149169
Sinonimo sodium hexachloroiridate iv hexahydrate, cl6ir.2na.6h2o, sodium hexachloroiridate 2--water 2/1/6, disodium hexachloroiridate 2-hexahydrate
InChI Key QZVJPVJIAOOTJU-UHFFFAOYSA-H
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Ir-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name disodium;hexachloroiridium(2-);hexahydrate
Molecular Weight (g/mol) 558.98
PubChem CID 19849276
Peso formulazione 558.98
Percent Purity ≥99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.