Learn More
Sodium hexanoate, 99%
Codice prodotto. p-4228280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
Codice prodotto. 10585100
Marca: Thermo Scientific Acros 437540100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10051-44-2 | C6H11NaO2 | 138.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10051-44-2
Formula molecolare C6H11NaO2
Molecular Weight (g/mol) 138.14
Numero MDL MFCD00059056
InChI Key UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hexanoate, sodium caproate, hexanoic acid, sodium salt, hexanoic acid sodium salt, sodium capronate, sodium n-caproate, sodium n-hexanoate, unii-e00cg11s66, caproic acid sodium salt, hexanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 4087444
IUPAC Name sodium;hexanoate
SMILES [Na+].CCCCCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hexanoate
Punto di fusione 231.2°C to 233.8°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Peso formulazione 138.14
Percent Purity 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 2% max. ()
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hexanoate, 99%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.