Learn More
Sodium hydrogen fumarate, 98%
Codice prodotto. 11420558
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11420558
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24683.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5873-57-4 | C4H2NaO4 | 137.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5873-57-4
Formula molecolare C4H2NaO4
Molecular Weight (g/mol) 137.05
Numero MDL MFCD00039097
InChI Key VRVKOZSIJXBAJG-TYYBGVCCSA-L
Sinonimo sodium hydrogen fumarate, monosodium fumarate, sodium fumarate, maleic acid, sodium salt, maleinian sodu polish, fumaric acid monosodium salt, ccris 7315, 2-butenedioic acid 2z-, sodium salt, sodium e-3-carboxyacrylate, maleinian sodu
PubChem CID 6076814
IUPAC Name sodium;(E)-4-hydroxy-4-oxobut-2-enoate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydrogen fumarate
Quantità 50 g
Peso formulazione 138.06
Percent Purity 98%