Learn More
Sodium hydrogen selenite, 96%
Codice prodotto. 11421900
Click to view available options
Quantità:
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
Codice prodotto. 11421900
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12173.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7782-82-3 | Na2O3Se | 172.95 g/mol
Sodium hydrogen selenite is used as a culture media additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium hydrogen selenite is used as a culture media additive.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place, in well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-82-3
Formula molecolare Na2O3Se
Molecular Weight (g/mol) 172.95
Numero MDL MFCD00003525
InChI Key BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium hydrogen selenite, sodium hydroselenite, sodium biselenite, selenious acid, monosodium salt, sodium selenite nahseo3, sodium hydrogenselenite, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide
PubChem CID 23669629
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydrogen selenite
Quantità 1000 g
Numero UN UN2630
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name disodium selenite
Peso formulazione 150.96
Percent Purity 98%
Sensibilità Hygroscopic