Learn More
Sodium Hydrogen Selenite, purum p.a, ≥96.0% (RT), Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Poly bottle
Descrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium hydrogen selenite |
Quantità | 25 g |
Formula lineare | NaHSeO3 |
Numero UN | UN2630 |
Peso formulazione | 150.96g/mol |
Percent Purity | ≥96.0% (RT) |
Imballaggio | Poly bottle |