Learn More
Sodium Hydroxide, 0.1m, Reagecon™
Codice prodotto. 11562982 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
1L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11562982
Marca: Reagecon S20101