Learn More
Sodium hydroxide, 0.5N Standardized Solution
Codice prodotto. 11373747
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
20 L
Dimensione della confezione:
1L
20L
4L
Codice prodotto. 11373747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035627.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium hydroxide, HNaO, CAS Number-1310-73-2, aetznatron, ascarite, caustic soda, soda, caustic, soda lye, sodium hydrate, sodium hydroxide, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, white caustic, 1L, Colorless solution, CHEBI:32145, DOT Class: 8, Packaging Group: III, 215-185-5, 40 | CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Sodium hydroxide, 0.5N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Informazioni di solubilità Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Peso formulazione 40
Odore Odorless
Aspetto Colorless solution
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide, 0.5N Standardized Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide