Learn More
Sodium Hydroxide, 1.0N Solution, Water for Injection Quality Water, Biotech Reagent, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
19 L
Imballaggio:
Poly Bottle
missing translation for 'unitSize'
19L
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Sodium Hydroxide, 1.0N Solution |
| Nota nome | Water for Injection Quality Water |
| CAS | 1310-73-2 |
| Formula molecolare | HNaO |
| Sinonimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Quantità | 19 L |
| SMILES | [OH-].[Na+] |
| IUPAC Name | sodio; idrossido |
| Molecular Weight (g/mol) | 39.997 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur