Learn More
Sodium hydroxide, 10N aq. soln.
Codice prodotto. 15465919
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. 15465919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63736.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Sodium hydroxide is used to neutralize acids and make sodium salts. Sodium hydroxide is used to manufacture soaps, rayon, paper, explosives, dyestuffs, and petroleum products. It is also used in processing cotton fabric, laundering and bleaching, metal cleaning and processing, oxide coating, electroplating, and electrolytic extracting. It is commonly present in commercial drain and oven cleaners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Colore Colorless
Formula lineare NaOH
Numero UN UN1824
Concentrazione 10N aq. soln.
Informazioni di solubilità Soluble in water 10mg/mL at 20°C.
Peso formulazione 40
Odore Odorless
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide, 10N aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide