Learn More
Sodium Hydroxide, 10N Solution, Biotech Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5391530 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
19 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Polyethylene Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
19L
1L
4L
Pezzo
Codice prodotto. 15528324
Marca: Avantor J.T.Baker 500002
Produced under GMP guidelines, but for which there is no USP/NF compendia for the product
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifikationer
Materiale o nome chimico Sodium Hydroxide, 10N Solution
Quantità 1 L
Peso formulazione 40
Grado Biotech Reagent
Imballaggio Narrow Mouth Polyethylene Bottle
Gravità specifica 1L = 1.32kg
compliance-icons
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Faroangivelser
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Skyddsangivelse
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.