Learn More
Sodium Hydroxide 1.0M, Analytical Volumetric Solution, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11522972 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
1L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11522972
Marca: Reagecon S21001
Used in analytical chemistry as a solution for use in manual or automatic titrations. Reagecon Sodium Hydroxide 1.0M, Analytical Volumetric Solution is a ready-to-use aqueous volumetric solution for all analytical laboratory applications.
This product is certified to a specification as outlined in the Certificate of Analysis. Lot Number and Expiry Date are printed on the label. Solution is certified traceable to N.I.S.T and this will be stated in the Certificate of Analysis.
  • Molecular Formula: NaOH
  • Molar Mass: 40.00g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS No.: 215-185-5
Specifica
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
CAS 1310-73-2
Punto di fusione 0°C
Formula molecolare HNaO
Concentrazione 1.0M
Densità 1.04387g/cm3
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informazioni di solubilità Fully miscible
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Peso formulazione 40.00g/mol
Normalità 1.0N
Imballaggio 1L
Tracciabilità a NIST Traceable to NIST
Pressione del vapore 23hPa (at 20°C)
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SODIUM HYDROXIDE 1.0N (1.0M)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide