Learn More
Sodium Hydroxide, 1N Volumetric Solution, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15558344 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Cubetainer
Narrow Mouth Poly Bottle
Dimensione della confezione:
4L
Pezzo
Codice prodotto. 15558344
Marca: Avantor J.T.Baker 563502
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hydroxide
Nota nome 1N Volumetric Solution
Quantità 1 L
Peso formulazione 40
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent
Imballaggio Narrow Mouth Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 1.05kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium Hydroxide 1 mol/l
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide