Learn More
Sodium hydroxide, 2.0N Standardized Solution
Codice prodotto. 11333757
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 11333757
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035631.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Odore Odorless
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Quantità 1 L
Peso formulazione 40