Learn More
Sodium Hydroxide, 2M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
HDPE
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
- Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
- Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
- Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
- Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Hydroxide |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Punto di fusione | 0°C |
| Note sul grado di purezza | Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate |
| Formula molecolare | HNaO |
| Concentrazione | 1.995–2.005mol/L |
| Densità | 1.1g/cm3 |
| Sinonimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Informazioni di solubilità | Fully miscible in water |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.