Learn More
Sodium Hydroxide, 32%, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10628181 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
HDPE
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 10628181
Marca: JT Baker 7109.2500
High quality grade chemical for use in Nitrogen determination in laboratory and specialized industrial applications.
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hydroxide
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
CAS 1310-73-2
Punto di fusione 0°C
Formula molecolare HNaO
Densità 1.4g/cm3 at 20°C
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 2.5 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Peso formulazione 39.997g/mol
Percent Purity ≥32%
Grado BAKER ANALYZED
Odore Odorless
Imballaggio HDPE
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.