Learn More
Sodium Hydroxide, 32% Solution w/w, for Nitrogen Determination, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 16254331 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
Codice prodotto. 16254331
Marca: Fisher Chemical S/4970/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sodium hydroxide solution suitable for use as a titrant for the determination of nitrogen by Kjeldahl method.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo percentuale saggio 32% (w/w)
Quantità 1 L
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 32% w/w Sodium hydroxide solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide