Learn More
Sodium Hydroxide, 32% Solution w/w, for Nitrogen Determination, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 16264331 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
Codice prodotto. 16264331
Marca: Fisher Chemical S/4970/21
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sodium hydroxide solution suitable for use as a titrant for the determination of nitrogen by Kjeldahl method.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo percentuale saggio 32% (w/w)
Quantità 5 L
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Forma fisica Liquid