Learn More
Sodium hydroxide 40% in aqueous solution, BAKER, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10578342 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
10 L
Codice prodotto. 10578342
Marca: JT Baker 6165.9010
Laboratory Reagent
Specifica
Punti di ebollizione 119°C to 135°C (1013 hPa)
CAS 1310-73-2
Punto di fusione 9°C to 10°C
Intervallo percentuale saggio min. 40.0%
Formula molecolare HNaO
Numero MDL MFCD00003548
Densità min. 1.43 g/mL (at 20°C)
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 10 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodium hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 40.00
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.