Learn More
Sodium hydroxide, 40% w/v aq. soln.
Codice prodotto. 11363767
Click to view available options
Quantità:
4 L
20 L
Dimensione della confezione:
20L
4L
Código de producto. 11363767
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 035639.K7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Sodium hydroxide, 40% w/v aq. solution is used as a chemical reactant or neutralization agent in various industries like chemical, pharmaceutical, textile, pulp and paper, metal and food industries and soap and detergent manufacturing. It is also used in the manufacture of synthetic fabrics such as rayon and also for manufacturing of food products. It is utilized for pH adjustment and formation of in situ sodium methylate in bioethanol and biodiesel processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Numero UN UN1824
Concentrazione 40% w/v aq. soln.
Informazioni di solubilità Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Peso formulazione 40
Quantità 4 L
Forma fisica Liquid
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado