Learn More
Sodium Hydroxide, ≥98%, Honeywell
Codice prodotto. 15668090 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
pezzi 6
Codice prodotto. 15668090
Marca: Honeywell Research Chemicals S58811KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent Grade, pellets (anhydrous),≥98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Formula lineare NaOH
Numero UN UN1823
Quantità 1 kg
Peso formulazione 40g/mol
Percent Purity ≥98%
Densità vapore >1 (vs air)
Pressione del vapore 3 mmHg (37°C), 18 mmHg (20°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.