Learn More
Sodium Hydroxide, BAKER, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10714971 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10714971
Marca: JT Baker 0405.1000
Meets reagent specifications for testing European Pharmacopeia monographs. For laboratory use, for organic synthesis, and for routine research.
A grade of chemicals for laboratory use, for organic synthesis, and for routine research usually controlled by physical criteria and often by assay (by GC).
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hydroxide
Colore White
Punti di ebollizione 1390°C
Punto di fusione 319°C
Note sul grado di purezza Meets reagent specifications for testing Ph. Eur. monographs
Intervallo percentuale saggio 97.0–100.5%
Densità 2.13g/cm3 at 20°C
Informazioni di solubilità In water: 420g/L at 20°C
Quantità 1 kg
Peso formulazione 39.997g/mol
Grado BAKER
Identificazione Passes test
Odore Odorless
Imballaggio HDPE
Forma fisica Solido
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.