Learn More
Sodium Hydroxide Concentrate, for 1M solution, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15695240 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15695240
Marca: Honeywell-Fluka 382121EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
for 2L standard solution, 1 M NaOH (1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide concentrate
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Formula lineare NaOH
Numero MDL MFCD00003548
Numero UN UN1824
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 Pc.
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Peso formulazione 40g/mol
Pressione del vapore 3 mmHg (37°C)