Learn More
Sodium Hydroxide, DILUT-IT Concentrate, 0.5N, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
For dilution to 1 L
Imballaggio:
LDPE ampule
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
DILUT-IT solutions are relied upon for fast, accurate results in life sciences and pharmaceutical quality control applications. Simply dilute the volumetric concentrate to 1 liter (carefully following instructions provided with the package) and the resulting solution will have an exact normality within ±0.1%.
- Enhanced productivity: Eliminate expensive, time-consuming steps, such as the selection and analysis of starting reagents, and weighing and standardization of the final solution
- Space saving: Products require only one-tenth of the space required for ready-made solutions
- Reduced shipping costs: Spend less on shipping due to the reduced weight and package size of a concentrate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Hydroxide |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Punto di fusione | 0°C |
| Formula molecolare | HNaO |
| Concentrazione | 0.5mol/L |
| Densità | 1.2g/cm3 at 20°C |
| Sinonimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Informazioni di solubilità | Fully miscible in water |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.