Learn More
Sodium Hydroxide Solution, Dilute, EP Grade, Reagecon™
Codice prodotto. 12663623 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Tamper evident
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 12663623
Marca: Reagecon 1081402
Manufactured according to Eur. Pharm. Chapter 4 (4.1.1) and prepared in an ISO 9001 facility. Sodium Hydroxide Solution, Dilute, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use reagent with 8.5g sodium hydroxide per 100mL water for use in manual and automated titrations.
Sodium Hydroxide is an inorganic compound consisting of sodium cations Na+ and hydroxide anions OH. It is frequently used a matrix and reagent in a variety of laboratory applications. This solution is prepared by dissolving 8.5g of sodium hydroxide in water and diluted with the water to 100mL.
  • Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.1.1) guidelines
  • Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
  • Ready to use product eliminates the time and labor of preparing precise reagents and volumetric solutions
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hydroxide
Colore Colorless
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formula molecolare HNaO
Concentrazione 8.5g/100ml
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Peso formulazione 39.997g/mol
Grado Eu. Ph. Chapter 4(4.1.1)
Imballaggio Tamper evident
Solvente o matrice Water
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, DILUTE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide